Merck
PHL89207
Ginkgolic acid C17:1
phyproof® Reference Substance
別名:
6-[(10Z)-ヘプタデセニル]サリチル酸, Ginkgolic acid II
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥121,000
¥121,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥121,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O3
CAS番号:
分子量:
374.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥121,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
flakes
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C24H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-19-17-20-22(25)23(21)24(26)27/h7-8,17,19-20,25H,2-6,9-16,18H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-
InChI Key
MBYNDKVOZOAOIS-FPLPWBNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89207-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)