Merck
PHL89195
ユーカリプトール
phyproof® Reference Substance
別名:
1,3,3-トリメチル-2-オキサビシクロ[2.2.2]オクタン, 1,8-エポキシ-p-メンタン, 1,8-シネオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥59,100
¥59,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥59,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
105109
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥59,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI Key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea angelica cinnamomum curcuma eucalyptus mentha salvia thymus valeriana zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL89195-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)