Merck
PHL86736
Sterubin
phyproof® Reference Substance
別名:
3′,4′,5-Trihydroxy 7-methoxyflavanone, Eriodictyol 7-methyl ether, Sternbin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O6
CAS番号:
分子量:
302.28
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アナリシスノート
For this reference substance sterubin we use the non-stereospecific CAS number and structure. It is expected that the natural enantiomer is predominant; however, the substance is prone to racemization in solution. Therefore, the stereochemistry is not specified and we recommend to use this reference substance only for non-stereospecific analysis.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)