Merck
PHL86247
Harmol
phyproof® Reference Substance
別名:
1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10N2O
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c3c1cc(cc3)O)ccnc2C
InChI Key
SATMZMMKDDTOSQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86247-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)