Merck
PHL86068
Supelco
カンナビノール
phyproof® Reference Substance
別名:
CBN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O2
CAS番号:
分子量:
310.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品PHL86068は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCc1cc(O)c-2c(OC(C)(C)c3ccc(C)cc-23)c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h9-13,22H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
VBGLYOIFKLUMQG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
テトラヒドロカンナビノールの主代謝物であり、精神活性を示さず、免疫抑制性を有するCB2カンナビノイド受容体アゴニストです。
その他情報
Component of marijuana from C. sativa
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL86068-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)