Merck
PHL85732
Dehydrotomatine
phyproof® Reference Substance
別名:
5,6-Didehydro-α-tomatine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H81NO21
CAS番号:
分子量:
1032.17
UNSPSCコード:
41116107
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85732-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)