Merck
PHL80003
トマチジン 塩酸塩
phyproof® Reference Substance
別名:
3β-ヒドロキシ-5α-トマチダン 塩酸塩, 5α-トマチダン-3β-オール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H45NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
452.11
Beilstein:
3920740
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])O[C@]6(CC[C@H](C)CN6)[C@@H](C)[C@]45[H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
InChI Key
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
嚢胞性繊維症の合併症として一般に見られる黄色ブドウ球菌小コロニー変異株の強力な阻害剤です。通常の黄色ブドウ球菌株にはほとんどまたはまったく効果がありません。間接的にiNOSおよびCOX-2経路を阻害して抗炎症活性も示します。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80003-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)