Merck
PHL85726
Cirsimarin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyflavone 4′-glucoside, Cirsimaretin, Cirsimaritin 4′-glucoside, Cirsitakaoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥92,800
¥92,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥92,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H24O11
CAS番号:
分子量:
476.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥92,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(c(c(c4)OC)OC)O
InChI
1S/C23H24O11/c1-30-15-8-14-17(19(27)22(15)31-2)12(25)7-13(33-14)10-3-5-11(6-4-10)32-23-21(29)20(28)18(26)16(9-24)34-23/h3-8,16,18,20-21,23-24,26-29H,9H2,1-2H3/t16-,18-,20+,21-,23-/m1/s1
InChI Key
RETJLKUBHXTIGH-FZFRBNDOSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL85726-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)