Merck
PHL83315
Hispidulin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
Homoplantaginin, 4′,5,7-Trihydroxy 6-methoxyflavone 7-glucoside, 6-Methoxyapigenin 7-O-β-D-glucoside, 6-Methoxyapigenin 7-O-glucoside, 6-Methylscutellarein 7-glucoside, 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Dinatin 7-glucoside, Hispidulin 7-β-glucoside, Hispiduloside, Salvitin 7-glucoside, Scutellarein 6-methyl ether 7-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥93,200
¥93,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥93,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22O11
CAS番号:
分子量:
462.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥93,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2OC)O)=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C22H22O11/c1-30-21-14(32-22-20(29)19(28)17(26)15(8-23)33-22)7-13-16(18(21)27)11(25)6-12(31-13)9-2-4-10(24)5-3-9/h2-7,15,17,19-20,22-24,26-29H,8H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
InChI Key
GCLAFEGUXXHIFT-IWLDQSELSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Homoplantaginin is and anti-inflammatory and antioxidant flavonoid isolated from medical herb Salvia plebeian (Sage weed) that improves hepatic injury, hyperlipidemia, and hyperglycemia. Homoplantaginin ameliorates endothelial insulin resistance by inhibiting inflammation and modulating cell signalling via the IKKβ/IRS-1/pAkt/peNOS pathway. Homoplantaginin protects endothelial cells from Palmitic acid -induced inflammation by suppression of TLR4 expression, and NLRP3 inflammasome activation.
anti-inflammatory and antioxidant
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica plantago salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)