Merck
PHL85707
(−)-Antofine
phyproof® Reference Substance
別名:
7-Demethoxytylophorine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥102,700
¥102,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥102,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25NO3
CAS番号:
分子量:
363.45
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥102,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@](N1C2)(CCC1)CC3=C2C(C=CC(OC)=C4)=C4C5=C3C=C(OC)C(OC)=C5
InChI
1S/C23H25NO3/c1-25-15-6-7-16-18(10-15)20-12-23(27-3)22(26-2)11-19(20)17-9-14-5-4-8-24(14)13-21(16)17/h6-7,10-12,14H,4-5,8-9,13H2,1-3H3/t14-/m1/s1
InChI Key
NCVWJDISIZHFQS-CQSZACIVSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85707-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)