Merck
PHL84796
Lactucopicrin
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥92,600
¥92,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥92,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22O7
CAS番号:
分子量:
410.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥92,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]2[C@@H]([C@H](CC(=C4[C@@H]2C(=CC4=O)CO)C)OC(=O)Cc3ccc(cc3)O)C(=C)C1=O
InChI
1S/C23H22O7/c1-11-7-17(29-18(27)8-13-3-5-15(25)6-4-13)20-12(2)23(28)30-22(20)21-14(10-24)9-16(26)19(11)21/h3-6,9,17,20-22,24-25H,2,7-8,10H2,1H3/t17-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI Key
UMVSOHBRAQTGQI-XGARDCMYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84796-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)