由来生物
Curacao aloe
形状
powder
濃度
~50%
色
yellow to brown
mp
418.39 °C ((785.10 °F ))
溶解性
pyridine: 50 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI Key
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A0451-500G:
A0451-25G:
A0451-BULK:
A0451-100G:
A0451-VAR:
試験成績書(COA)