Merck
PHL84270
Ziyuglycoside II
phyproof® Reference Substance
別名:
Gouguside 1, Pomolic acid 3-arabinoside, Zigu-glucoside II
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H56O8
CAS番号:
分子量:
604.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H](O[C@]3([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C)(C)[C@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]2([H])CC=C5[C@@]4(C)CC[C@]6(C(O)=O)[C@@]5([H])[C@@](O)(C)[C@H](C)CC6
InChI
1S/C35H56O8/c1-19-10-15-35(29(39)40)17-16-32(5)20(27(35)34(19,7)41)8-9-23-31(4)13-12-24(30(2,3)22(31)11-14-33(23,32)6)43-28-26(38)25(37)21(36)18-42-28/h8,19,21-28,36-38,41H,9-18H2,1-7H3,(H,39,40)/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27-,28+,31+,32-,33-,34-,35+/m1
InChI Key
MFIXLWYJTVEVGO-YHGWSDCJSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL84270-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)