Merck
PHL84255
Rhodojaponin II
phyproof® Reference Substance
別名:
Rhodojaponin III 6-acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O7
CAS番号:
分子量:
410.50
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C)O[C@H](C[C@]1(C[C@@](C)(O)[C@@H]([C@@H]1O)CC2)[C@]2([H])[C@@]3(C)O)[C@@]4(O)[C@@]3([H])[C@H]5[C@H](O5)C4(C)C
InChI
1S/C22H34O7/c1-10(23)28-13-8-21-9-19(4,25)11(16(21)24)6-7-12(21)20(5,26)15-14-17(29-14)18(2,3)22(13,15)27/h11-17,24-27H,6-9H2,1-5H3
InChI Key
FJISLLRXVSQIES-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL84255-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)