Merck
PHL84234
Lonicerin
phyproof® Reference Substance
別名:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-neohesperidoside, Loniceroside, Luteolin 7-neohesperidoside, Veronicastroside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥138,000
¥138,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥138,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O15
CAS番号:
分子量:
594.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥138,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H30O15/c1-9-20(33)22(35)24(37)26(38-9)42-25-23(36)21(34)18(8-28)41-27(25)39-11-5-14(31)19-15(32)7-16(40-17(19)6-11)10-2-3-12(29)13(30)4-10/h2-7,9,18,20-31,33-37H,8H2,1H3/t9-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
InChI Key
SHPPXMGVUDNKLV-KMFFXDMSSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84234-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)