Merck
PHL89246
Luteolin 3′,7-di-O-glucuronide
phyproof® Reference Substance
別名:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′,7-diglucuronide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥148,200
¥148,200
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥148,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H26O18
CAS番号:
分子量:
638.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥148,200
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥80.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)C3=CC(=O)c4c(cc(cc4O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)C(=O)O)O3)O
InChI
1S/C27H26O18/c28-9-2-1-7(3-13(9)43-27-21(36)17(32)19(34)23(45-27)25(39)40)12-6-11(30)15-10(29)4-8(5-14(15)42-12)41-26-20(35)16(31)18(33)22(44-26)24(37)38/h1-6,16-23,26-29,31-36H,(H,37,38)(H,39,40)/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,26+,27+/m0/s1
InChI Key
OPANBGHBBMSMQC-MWBUVXCNSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89246-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)