グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0%
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)C=C(C)C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1
InChI Key
CUKSFECWKQBVED-INIZCTEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83333-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)