Merck
PHL84198
Ajugol
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥67,720
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥67,720
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24O9
CAS番号:
分子量:
348.35
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C[C@@H]3[C@H]2[C@](C[C@H]3O)(O)C
InChI
1S/C15H24O9/c1-15(21)4-7(17)6-2-3-22-13(9(6)15)24-14-12(20)11(19)10(18)8(5-16)23-14/h2-3,6-14,16-21H,4-5H2,1H3/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
VELYAQRXBJLJAK-XKKWFBPMSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84198-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)