Merck
PHL84120
Homatropin hydrobromide
phyproof® Reference Substance
別名:
Mandelyltropeine hydrobromide, Tropine mandelate hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥42,400
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥42,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21NO3 · HBr
CAS番号:
分子量:
356.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
Br.N1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3)C
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H/t12-,13+,14?,15?;
InChI Key
DWSGTFTVBLXELC-MOTQWOLNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL84120-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)