certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1445506
APIファミリー
monobenzone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
mp
119-120 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChI Key
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR3208-500MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.