Merck
PHL83970
Jaconine
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26ClNO6
CAS番号:
分子量:
387.86
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1OCC2=CCN3[C@@]2([H])[C@@](OC([C@]([C@@H](C)Cl)(O)C[C@@H](C)[C@]1(C)O)=O)([H])CC3
InChI
1S/C18H26ClNO6/c1-10-8-18(24,11(2)19)16(22)26-13-5-7-20-6-4-12(14(13)20)9-25-15(21)17(10,3)23/h4,10-11,13-14,23-24H,5-9H2,1-3H3
InChI Key
CKPJPJSVQMEGBC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83970-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)