Merck
PHL83894
Polygalasaponin F
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥76,160
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥76,160
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H86O23
CAS番号:
分子量:
1091.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)OC(=O)[C@@]43[C@@H](CC(CC4)(C)C)C5=CC[C@@H]6[C@@]7([C@H]([C@@]([C@H]([C@H](C7)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)(CO)C)CC[C@]6
InChI
1S/C53H86O23/c1-22-40(73-43-37(65)31(59)26(58)20-69-43)36(64)39(67)44(70-22)74-41-35(63)33(61)28(19-55)72-46(41)76-47(68)53-14-12-48(2,3)16-24(53)23-8-9-30-49(4)17-25(57)42(75-45-38(66)34(62)32(60)27(18-54)71-45)50(5,21-56)29(49)10-11-52(30,7)51(23,6)13-1
InChI Key
VRDCOPNSCZLBLD-JKVIPCSCSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83894-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)