Merck
PHL83872
Macranthoidin A
phyproof® Reference Substance
別名:
Giganteaside J, Giganteoside J
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,870
¥83,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,870
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C59H96O27
CAS番号:
分子量:
1237.38
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@]1([H])O[C@H]([C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](O)[C@]2([H])O[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](O)CO[C@@]3([H])O[C@@H]4[C@](CO)(C)[C@]5([H])CC[C@@]6(C)[C@]7(C)CC[C@@]8(C(O[C@@H]9O[C@H](CO[C@H]%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O%10
InChI
1S/C59H96O27/c1-24-34(64)46(84-49-43(73)40(70)37(67)29(20-61)81-49)45(75)51(79-24)85-47-35(65)27(63)21-77-52(47)83-33-11-12-55(4)31(56(33,5)23-62)10-13-58(7)32(55)9-8-25-26-18-54(2,3)14-16-59(26,17-15-57(25,58)6)53(76)86-50-44(74)41(71)38(68)30(82-50)22-78-48-42(72)39(69)36(66)28(19-60)80-48/h8,24,26-52,60-75H,9-23H2,1-7H3/t24-,26?,27-,28+,29+,30+,31?,32?,33-,34-,35-,36+,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49-,50-,51-,52-,55-,56-,57+,58+,59-/m0/s1
InChI Key
VUEGHZSQVJADCO-LDNGJIBLSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83872-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)