Merck
PHL82553
Gossypetin 3,3′,8-trimethylether
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,7-Trihydroxy 3,3′,8-trimethoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,130
¥83,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,130
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O8
CAS番号:
分子量:
360.31
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC1=CC(O)=C(C(C(OC)=C(C2=CC(OC)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-12-6-8(4-5-9(12)19)15-18(25-3)14(22)13-10(20)7-11(21)16(24-2)17(13)26-15/h4-7,19-21H,1-3H3
InChI Key
XZGZRRSEIISPEP-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82553-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)