Merck
PHL83869
Liriope muscari Saponin C
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,130
¥83,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,130
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H70O17
CAS番号:
分子量:
871.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]2O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)C)O[C@H]3[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@@H](CC8)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C[C@H](C3)O)C
InChI
1S/C44H70O17/c1-18-8-11-44(55-16-18)19(2)30-27(61-44)14-25-23-7-6-21-12-22(46)13-29(43(21,5)24(23)9-10-42(25,30)4)58-41-38(60-40-36(53)34(51)33(50)28(15-45)57-40)37(31(48)20(3)56-41)59-39-35(52)32(49)26(47)17-54-39/h6,18-20,22-41,45-53H,7-17H2,1-5H3/t18-,
InChI Key
XTGHTMMHUVFPBQ-ZUTFNMMGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL83869-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)