Merck
PHL83511
Iriflophenone 3-C-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
Iriflophenone 3-C-β-D-glucopyranoside, (3-β-D-Glucopyranosyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Iriflophenone 3-C-β-D-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥113,800
¥113,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥113,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20O10
CAS番号:
分子量:
408.36
Beilstein:
5659115
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥113,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c(c2O)C(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C19H20O10/c20-6-11-15(25)17(27)18(28)19(29-11)13-10(23)5-9(22)12(16(13)26)14(24)7-1-3-8(21)4-2-7/h1-5,11,15,17-23,25-28H,6H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
InChI Key
BZYKNVLTMWYEFA-ZJKJAXBQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83511-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)