Merck
PHL83418
ゼルンボン
phyproof® Reference Substance
別名:
(2E,6E,10E)-2,6,9,9-テトラメチルシクロウンデカ-2,6,10-トリエン-1-オン, ゼルンボン(6CI,7CI)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥55,570
¥55,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥55,570
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O
CAS番号:
分子量:
218.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C(=O)\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H22O/c1-12-6-5-7-13(2)14(16)9-11-15(3,4)10-8-12/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b11-9+,12-8+,13-7+
InChI Key
GIHNTRQPEMKFKO-SKTNYSRSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
TRAIL誘導性アポトーシスの増強物質であり、DR4、DR5のインデューサーです。
ゼルンボンは、TRAILによって誘導されるアポトーシス増強剤です。DR4およびDR5発現のアップレギュレーションとcFLIPのダウンレギュレーションにより、TRAIL誘導アポトーシスを増強します。ゼルンボンは、正常なヒト内皮細胞および皮膚線維芽細胞に対し細胞毒性効果をほとんどまたはまったく有しません。ゼルンボンは、Zingiber zerumbet Smith(野生のショウガ)から分離されたセスキテルペンです。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83418-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)