93693
L-プロリン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
(S)-ピロリジン-2-カルボン酸
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管条件
under inert gas (argon)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white
mp
228 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
20-25°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93693-VAR:
93693-1G:
93693-100MG:
93693-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.