Merck
PHL82644
ラムネチン
phyproof® Reference Substance
別名:
β-ラムノシトリン, 3,3′,4′,5-テトラヒドロキシ 7-メトキシフラボン, 7-メチルケルセチン, 7-メトキシケルセチン, ケルセチン7-メチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥47,300
¥47,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥47,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O7
CAS番号:
分子量:
316.26
Beilstein:
47741
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥47,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
COc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-8-5-11(19)13-12(6-8)23-16(15(21)14(13)20)7-2-3-9(17)10(18)4-7/h2-6,17-19,21H,1H3
InChI Key
JGUZGNYPMHHYRK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82644-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)