Merck
PHL82523
2′,6′-Dihydroxy 4′-methoxychalcone
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥76,160
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥76,160
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O4
CAS番号:
分子量:
270.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O(C)c1cc(c(c(c1)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2)O
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-12-9-14(18)16(15(19)10-12)13(17)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,18-19H,1H3/b8-7+
InChI Key
CUGDOWNTXKLQMD-BQYQJAHWSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82523-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)