N8757
ネオヘスペリジンジヒドロカルコン
≥95% (HPLC)
別名:
1-(4-((2-O-[6-デオキシ-α-L-マンノピラノシル]-β-D-グルコピラノシル)オキシ)-2,6-ジヒドロキシフェニル)-3-[3-ヒドロキシ4-メトキシフェニル]-1-プロパノン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
甘さ
1500 × sucrose
不純物
<12% water
色
white to off-white
mp
156-158 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)cc2O)cc1O
InChI
1S/C28H36O15/c1-11-21(34)23(36)25(38)27(40-11)43-26-24(37)22(35)19(10-29)42-28(26)41-13-8-16(32)20(17(33)9-13)14(30)5-3-12-4-6-18(39-2)15(31)7-12/h4,6-9,11,19,21-29,31-38H,3,5,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI Key
ITVGXXMINPYUHD-CUVHLRMHSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N8757-250MG:
N8757-BULK:
N8757-5G:
N8757-VAR:
N8757-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック