Merck
PHL80511
Oxysophocarpine
phyproof® Reference Substance
別名:
Sophocarpidine, Sophocarpine N-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥67,720
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥67,720
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N2O2
CAS番号:
分子量:
262.35
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=CC[C@](N1C2)([H])[C@@]3([H])CCC[N]4(O)CCC[C@]2([H])[C@]43[H]
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-17(19)8-2-4-11(15(12)17)10-16(13)14/h1,7,11-13,15H,2-6,8-10H2/t11-,12+,13+,15-,17?/m0/s1
InChI Key
QMGGMESMCJCABO-LHDUFFHYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80511-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ya-Qian Jia et al.
Journal of ethnopharmacology, 255, 112775-112775 (2020-03-25)
Sophora alopecuroides L. is one of the most commonly used plants in traditional medicine for the management conditions including inflammatory and gastrointestinal disease. However, the therapeutic mechanism of Sophora alopecuroides L.particularly in inflammatory bowel disease (IBD) remains unclear. To evaluate