Merck
PHL82461
8-Acetylshanzhiside methyl ester
phyproof® Reference Substance
別名:
Barlerin, Umbroside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥93,200
¥93,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥93,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28O12
CAS番号:
分子量:
448.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥93,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2[C@](C[C@H]3O)(OC(=O)C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C19H28O12/c1-7(21)31-19(2)4-9(22)11-8(16(26)27-3)6-28-17(12(11)19)30-18-15(25)14(24)13(23)10(5-20)29-18/h6,9-15,17-18,20,22-25H,4-5H2,1-3H3/t9-,10-,11+,12-,13-,14+,15-,17+,18+,19+/m1/s1
InChI Key
ARFRZOLTIRQFCI-NGQYDJQZSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82461-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)