Merck
PHL80683
Dihydroisoferulic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
3-Hydroxy 4-methoxyhydrocinnamic acid, 3-Hydroxy-4-methoxybenzenepropanoic acid, Hydroisoferulic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥61,800
¥61,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥61,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O4
CAS番号:
分子量:
196.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥61,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O(C)c1c(cc(cc1)CCC(=O)O)O
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6,11H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
ZVIJTQFTLXXGJA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80683-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)