Merck
CDS006461
Sigma-Aldrich
3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propionic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O4
CAS番号:
分子量:
196.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6,11H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
ZVIJTQFTLXXGJA-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS006461-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gema Pereira-Caro et al.
Free radical biology & medicine, 84, 206-214 (2015-03-25)
Orange juice (OJ) flavanones are bioactive polyphenols that are absorbed principally in the large intestine. Ingestion of probiotics has been associated with favorable changes in the colonic microflora. The present study examined the acute and chronic effects of orally administered