Merck
PHL80438
Epoxybergamottin
phyproof® Reference Substance
別名:
6′,7′-Epoxybergamottin, 4-[[(2E)-5-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3-methyl-2-penten-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-(6′,7′-Epoxy)geranyloxypsoralen, Bergamottin 6′,7′-epoxide, Epoxybergamottin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥72,100
¥72,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥72,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O5
CAS番号:
分子量:
354.40
Beilstein:
7827230
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥72,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O1)C=CC2=C1C=C(OC=C3)C3=C2OC/C=C(C)/CCC4C(C)(C)O4
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(4-6-18-21(2,3)26-18)8-10-24-20-14-5-7-19(22)25-17(14)12-16-15(20)9-11-23-16/h5,7-9,11-12,18H,4,6,10H2,1-3H3/b13-8+
InChI Key
OOKSPQLCQUBEKU-MDWZMJQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80438-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)