この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H24O6
CAS番号:
分子量:
372.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
form
solid
Quality Segment
color
white to light beige
solubility
ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(CCC(O)C(C)(C)O)=C/COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C21H24O6/c1-13(4-6-18(22)21(2,3)24)8-10-26-20-14-5-7-19(23)27-17(14)12-16-15(20)9-11-25-16/h5,7-9,11-12,18,22,24H,4,6,10H2,1-3H3/b13-8+
InChI key
IXZUPBUEKFXTSD-MDWZMJQESA-N
Application
Biochem/physiol Actions
CYP3A4インヒビタ-。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Preparation Note
6′,-7′-Dihydroxybergamottin is soluble in ethanol and can be further diluted with water.
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
UC441-5MG: + UC441-BULK: + UC441-10MG: + UC441-VAR:
jan