Merck
PHL80144
ウムカリン
phyproof® Reference Substance
別名:
5-メトキシスコポレチン, 7-ヒドロキシ-5,6-ジメトキシ-2H-1-ベンゾピラン-2-オン, 7-ヒドロキシ-5,6-ジメトキシクマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥68,500
¥68,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥68,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10O5
CAS番号:
分子量:
222.19
Beilstein:
1347824
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥68,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c(O)cc2OC(=O)C=Cc2c1OC
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-10-6-3-4-9(13)16-8(6)5-7(12)11(10)15-2/h3-5,12H,1-2H3
InChI Key
DVBPETFXQYSHLJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: pelargonium
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)