Merck
PHL80020
ソルビン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
2,4-ヘキサジエン酸, トランス,トランス-2,4-ヘキサジエン酸, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥42,400
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥42,400
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH=CHCOOH
CAS番号:
分子量:
112.13
Beilstein:
1098547
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
132-135 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI Key
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHL80020-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
安息香酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
安息香酸