Merck
PHL10024
オリベトール
phyproof® Reference Substance
別名:
1,3-ジヒドロキシ-5-ペンチルベンゼン, 3,5-ジヒドロキシアミルベンゼン, 5-ペンチルレソルシノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C6H3-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
180.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
46-48 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
SMILES記法
CCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3
InChI Key
IRMPFYJSHJGOPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHL10024-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)