安全性情報
O7756
Supelco
AOCS低エルカ酸菜種油
analytical standard, ampule of 100 mg
別名:
AOCS Reference Mixtures, FAME Mix菜種油, 菜種油混合物, 油スタンダード、AOCS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 AMP
¥11,200
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 AMP
¥11,200
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
弊社の動物および野菜由来の定量用標準物質ミックスは、the American Oil Chemists′ Society (AOCS) method Ce 1-62の要求事項に準拠しています。 各ミックスの組成は各製品下に列挙した油の脂肪酸分布と同等です。 Supelcoの商品名で販売されているAOCSミックスはRM-1、RM-2、等の名称です。
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Methyl arachidate 3 wt. %
    Methyl behenate 3 wt. %
    Methyl cis-13-docosenoate 5 wt. %
    Methyl cis-11-eicosenoate 1 wt. %
    Methyl linoleate 12 wt. %
    Methyl linolenate 5 wt. %
    Methyl myristate 1 wt. %
    Methyl oleate 60 wt. %
    Methyl palmitate 4 wt. %
    Methyl stearate 3 wt. %
    Methyl tetracosanoate 3 wt. %
    すべて表示 (11)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
O7756-1AMP:
O7756-BULK:
O7756-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
PUFA No.1 Marine source, analytical standard
Supelco
47033
PUFA No.1