LMSU12
LMSU12-100ML
¥19,900
出荷予定日2025年5月25日
1 of 10
PHL80499
Mollugin
PHL80437
エンテロラクトン
Supelco
565348-U
Ascentis®RP-Amide HPLCカラム
59197C40
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus HPLCカラム
Sigma-Aldrich
AB5636P
Anti-Cannabinoid Receptor 1 Antibody, NT
HMSU15
Sulfur in heavy mineral oil
565301-U
SAB4502012
Anti-INOS antibody produced in rabbit
SAB2500018
抗ACHE抗体 ヤギ宿主抗体
AB3623
抗カスパーゼ3抗体、活性(切断)型
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
limited shelf life, expiry date on the label
Paragon Scientific Ltd
0.25% (2500 ppm)
petroleum
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
マトリックス(組成型)標準物質
標準物質
石油化学用標準物質
10 - Combustible liquids
WGK 2
170.6 °F - closed cup
77 °C - closed cup
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
LMSU12-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。