安全性情報
LMPS010
Polysulfide in light mineral oil
0.0005% (5 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥26,500
¥26,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥26,500
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥26,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
濃度
0.0005% (5 ppm)
SMILES記法
S(SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C)SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
InChI Key
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LMPS010-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)