安全性情報
KRSU14
Sulfur in Odourless Kerosene
0.5000% (5000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥21,000
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥21,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
濃度
0.5000% (5000 ppm)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
168.8 °F
引火点(℃)
76 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
KRSU14-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)