Merck
G006127
HPLC Analysis of Proteins by Size Exclusion on Zenix® SEC-300 Columns, Effect of Flow Rate (15 cm column)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Zenix SEC-300, 15 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777030)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7
flow rate: as indicated on figure
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: each 1 mg/mL except uracil, 2.5 mg/mL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
アナライト
詳細
    Thyroglobulin from bovine thyroid, powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
    Bovine Serum Albumin, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
    Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
    Uracil, ≥99.0% (T)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)