テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (66:34, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 2 μL
sample: 0.1 g/L each in 20% methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Oxazepam
Clonazepam
Alprazolam
Desmethyldiazepam
Diazepam
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)