テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium phosphate monobasic, pH 7.0 with ammonium hydroxide; [B] water; [C] acetonitrile
gradient: 10% A constant; 85 to 25% B, 5 to 65% C in 6 min; 25% B, 65% C held for 5 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL each in water
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Tartrazine
Amaranth
Indigo carmine
New Coccine
Sunset Yellow FCF
Allura Red AC
Fast Green FCF
Erioglaucine disodium salt
Erythrosin B sodium salt
Phloxine B
Rose bengal
すべて表示 (11)
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)