Merck
G005611
HPLC Analysis of Withania Standards on Discovery® C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504971)
mobile phase: [A] 1 mM potassium phosphate, monobasic; [B] acetonitrile
gradient: 5 to 45% B in 18 min; 45 to 80% B in 7 min; held at 80% B for 3 min
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 220 bar (3200 psi)
column temp.: 27 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 20 μL
sample: 20 μg/mL in water: acetonitrile (86:14)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Discovery C18 for the efficient separation of withania standards by the USP monograph.
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Withanoside IV
    Withanoside V
    Withaferin A
    12-Deoxywithastramonolide
    Withanolide A
    Withanone
    Withanolide B
Standard
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)