Merck
G005524
US EPA Method 524.2: GC Analysis of Volatiles on SPB-624 after Purge & Trap using "K" Trap
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: each analyte at 10 ppb in 25 mL water
purge trap: VOCARB 3000 "K" (24940-U)
dry purge: 2 min
desorption preheat: 205 °C
desorption process: 40 mL/min at 210 °C for 2 min
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
sample preparation: purge is 40 mL/min at 25 °C for 11 min
column: SPB-624, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.4 μm (24255)
oven: 40 °C (2 min), 7 °C/min to 135 °C, 30 °C/min to 230 °C (3 min)
carrier gas: helium, 1.2 mL/min
injection: 30:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
アプリケーション
environmental
food and beverages
アナリシスノート
Method 524.2 describes the analysis of volatile organic compounds in surface, ground, and drinking water. This application illustrates the analysis of the compounds listed in this method on a 30m x 0.25 mm I.D., 1.4 μm SPB-624 column using purge and trap / GC-MS.
アナライト
詳細
    m-Xylene
    p-Xylene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)