Merck
23323-U
Supelco
SPB®-624キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.80 μm
別名:
SPB-624、30m、0.32mm、1.8μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
認証
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
パラメーター
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
44
df
1.80 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
アプリケーション
environmental
food and beverages
pharmaceutical
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、特に分離、効率、および低ブリードを目標にして試験されています。これは、環境試料から揮発性のハロゲン化、非ハロゲン化、および芳香族混入物をパージ/トラップ分析するために設計されています。
USPコード:このカラムは、USP G43の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • 独自技術
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm:室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm:室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
SPB®-624 capillary GC column was used in GC analysis conducted for air monitoring measuring emissions of trichloroethene, tetrachloroethene, and trichloromethane (chloroform).
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Measurement and deduction of emissions of trichloroethene, tetrachloroethene, and trichloromethane (chloroform) in the northeastern United States and southeastern Canada.
Kleiman, G., and R. G. Prinn.
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 105.23, 28875-28893 (2000)